Documenti fondamentali
1.30102
Millipore
Penne HY-LiTE® per ATP totale in campioni liquidi
Test pens for detection of Total ATP in liquid samples using HY-LiTE® 2/2A luminometers
Sinonimo/i:
Penne per ATP in campioni liquidi, Swab per ATP in campioni liquidi, test per ATP in campioni liquidi, campionatori per ATP in campioni liquidi
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.74
Livello qualitativo
Nome Commerciale
HY-LiTE®
Confezionamento
pkg of 50 tests
Produttore/marchio commerciale
HY-LiTE®
applicazioni
food and beverages
water monitoring
Compatibilità
for use with HY-LITE® luminometer
Metodo di rivelazione
bioluminescent
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Le penne HY-LiTE® per ATP totale in campioni liquidi sono penne pronte per misurare l'ATP (adenosina trifosfato) totale in campioni liquidi utilizzando il luminometro HY-LiTE® 2/2A. L'ATP viene rilevato mediante una reazione specifica con un reagente a base di luciferina/luciferasi in soluzione tampone.
Applicazioni
Le penne HY-LiTE®per il rilevamento dell′ATP totale in campioni liquidi vengono utilizzate per testare la pulizia/igiene dei liquidi (acqua di risciacquo CIP) nell'industria alimentare e delle bevande o per testare la biomassa in applicazioni di trattamento dell'acqua.
Compatibilità
Per il rilevamento dell'ATP totale in campioni liquidi.
Linkage
SKU 1.30102.0022 sostituito da 1.30102.0021
Risultati analitici
Confezione: conforme
Aspetto: conforme al test
Test sul rendimento: conforme
Note legali
HY-LITE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Swabs and SwabChecks Hygiene SwabCheck
Z699446
Swabs and SwabChecks
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
SRE0027
Eparina