126855
Alendronate, Sodium Salt
An amino-bisphosphonate that acts as a potent inhibitor of bone resorption and cartilage destruction.
Sinonimo/i:
Alendronate, Sodium Salt, Alendronate, Sodium, Trihydrate, 4-Amino-1-hydroxybutylidine-1,1-bisphosphonate
Saggio
≥98% (titration)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
Solubilità
water: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C4H13NO7P2.Na.3H2O/c5-3-1-2-4(6,13(7,8)9)14(10,11)12;;;;/h6H,1-3,5H2,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
DCSBSVSZJRSITC-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Farnesyl diphosphate synthase
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Virtanen, S.S., et al. 2002. Cancer Res.62, 2708.
Bergstrom, J.D., et al. 2000. Arch. Biochem. Biophys.373, 231.
Smith, R., et al. 1971. Lancet1, 945.
Fleisch, H., et al. 1969. Nature223, 211.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3