SML0223
Zoledronic acid monohydrate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
P,P′-[1-Hydroxy-2-(1H-imidazol-1-yl)ethylidene]bisphosphonic acid monohydrate, Zoledronate monohydrate, [1-hydroxy-2-(1H-imidazol-1-yl)ethane-1,1-diyl]bis(phosphonic acid) monohydrate
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
protect from light
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: ≥2 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.OC(Cn1ccnc1)(P(O)(O)=O)P(O)(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O7P2.H2O/c8-5(15(9,10)11,16(12,13)14)3-7-2-1-6-4-7;/h1-2,4,8H,3H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14);1H2
FUXFIVRTGHOMSO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- as an inhibitor for cell proliferation in glioblastoma, breast cancer tumor and prostate cancer cell line LAPC4
- as a conjugate with D,L-lactide 75: glycolide 25 (PLGA) to analyze its bone formation functionality in distal femur
- as an inhibitor for farnesyl diphosphate synthase enzyme in glioblastoma cells
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?