Key Documents
1.12177
Sigma-Aldrich
Germanium(IV) oxide
99+
Sinonimo/i:
Germanium(IV) oxide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
GeO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
104.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
Numero indice EU:
215-180-8
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Potenza
1250 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
1115 °C
Solubilità
4.5 g/L
Densità
4.23 g/cm3 at 25 °C
Densità bulk
1430 kg/m3
Temperatura di conservazione
no temp limit
InChI
1S/GeO2/c2-1-3
YBMRDBCBODYGJE-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Identity (ICP-OES): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3