GF57527219
Germanium
rod, 25mm, diameter 2.0mm, polycrystalline, n-type, 99.999%
Sinonimo/i:
Germanium, GE007910
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.999%
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 575-272-19
Resistività
53 Ω-cm, 20°C
L × diam.
25 mm × 2.0 mm
P. ebollizione
2830 °C (lit.)
Punto di fusione
937 °C (lit.)
Densità
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ge]
InChI
1S/Ge
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)