Documenti fondamentali
204544
Sigma-Aldrich
Tellurium
pieces, 99.999% trace metals basis
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Te
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.60
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141913
eCl@ss:
38040201
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.999% trace metals basis
Stato
pieces
Resistività
5.8-33 μΩ-cm, 20°C
P. ebollizione
990 °C (lit.)
Punto di fusione
450 °C (lit.)
Densità
6.24 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Te]
InChI
1S/Te
PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Tellurium is a p-type narrow band gap semiconducting metalloid with excellentphotoconductive and thermoconductive properties. It is widely as a fundamentalconstituent of photovoltaic solar panels, thermoelectronic devices, andalloys.
Applicazioni
Tellurium is an essential component for advanced materials including topological insulators such as thermoelectric materials and telluride nanowires. The form of this material is ideally suited for vacuum deposition techniques such as MBE.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 4 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Bismuth beads, 1-5 mm, 99.999% trace metals basis
Sigma-Aldrich
452386
Bismuth
Chromium powder, 99.5%, −100 mesh
Sigma-Aldrich
266264
Chromium
Zinc telluride −100 mesh, 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
254320
Zinc telluride
Selenium pellets, <5 mm, ≥99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
209643
Selenium
Selenium powder, −100 mesh, 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
229865
Selenium
Zhe Liu et al.
Optics express, 21(6), 7799-7810 (2013-04-03)
ZnTe is an important p-type semiconductor with great applications as field-effect transistors and photodetectors. In this paper, individual ZnTe nanowires based field-effect transistors was fabricated, showing evident p-type conductivity with an effect mobility of 11.3 cm(2)/Vs. Single ZnTe nanowire based
Raymond J Turner et al.
Biotechnology advances, 30(5), 954-963 (2011-09-13)
Here, we overview the most recent advances in understanding the bacterial mechanisms that stay behind the reduction of tellurium oxyanions in both planktonic cells and biofilms. This is a topic of interest for basic and applied research because microorganisms are
Vijay P Singh et al.
Organic letters, 15(24), 6274-6277 (2013-11-28)
In an effort to improve the chain-breaking capacity of the natural antioxidants, an octyltelluro group was introduced next to the phenolic moiety in β- and δ-tocopherol. The new vitamin E analogues quenched peroxyl radicals more efficiently than α-tocopherol and were
Biomethylation of selenium and tellurium: microorganisms and plants.
Thomas G Chasteen et al.
Chemical reviews, 103(1), 1-25 (2003-01-09)
Guizhong Wang et al.
Optics express, 21(4), 4703-4708 (2013-03-14)
The octave-spanning spectrum was generated in a tellurite glass based microstructured fiber pumped by a 528 MHz repetition rate Yb:fiber ring laser without amplification. The laser achieved 40% output optical-to-optical efficiency with the output power of 410 mW. By adjusting