263303
Tellurium
granular, −5-+50 mesh, 99.99% trace metals basis
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
granular
Resistività
5.8-33 μΩ-cm, 20°C
Dimensione particelle
−5-+50 mesh
P. ebollizione
990 °C (lit.)
Punto di fusione
450 °C (lit.)
Densità
6.24 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Te]
InChI
1S/Te
PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 4 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?