Key Documents
93283
Sigma-Aldrich
Tampone Tris-EDTA
BioUltra, for molecular biology, pH 8.0
Sinonimo/i:
Tampone TE
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41105319
eCl@ss:
32129211
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Grado
for molecular biology
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioUltra
Forma fisica
liquid
Impurezze
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
8.0±0.2 (25 °C)
Cationi in tracce
Al: ≤1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
Assorbanza UV
λ: 260 nm Amax: 0.04
λ: 280 nm Amax: 0.01
applicazioni
sample preparation
Stringa SMILE
NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2
VLEIUWBSEKKKFX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il tampone Tris-EDTA è un tampone biologico per la ricerca. Si tratta di una combinazione della base Tris con l′EDTA, un chelante di ioni metallici. Il Tris mette a disposizione la sua capacità tamponante, mantenendo stabile il pH dei campioni biologici, mentre l′EDTA aiuta a prevenire l′interferenza degli ioni metallici isolando per chelazione gli ioni metallici divalenti eventualmente presenti. Il Tris EDTA è spesso impiegato nelle tecniche di biologica molecolare, come ad esempio la preparazione di campioni di DNA ed RNA, l′elettroforesi e le reazioni enzimatiche. Aiuta a preservare la stabilità e l′integrità degli acidi nucleici inibendo l′attività delle nucleasi e degli enzimi metallo-dipendenti.
Applicazioni
Il tampone TE risulta utile nella formulazione di tamponi di estrazione, sospensione, lavaggio e conservazione di uso generale e nella preparazione di DNA o RNA. Di norma è usato per il sequenziamento di DNA, la digestione degli enzimi di restrizione e per applicazioni di ligazione e di PCR (reazione a catena della polimerasi).
Caratteristiche e vantaggi
  • Grado BioUltra - indicata per svariate applicazioni di biologia molecolare
  • Privo di Dnasi, Rnasi, fosfatasi e proteasi
  • Di purezza elevata e privo di metalli in tracce
Altre note
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Marina Ishii et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 137-140(1-12), 555-571 (2008-05-15)
The thermal stability of recombinant green fluorescent protein (GFP) in sodium chloride (NaCl) solutions at different concentrations, pH, and temperatures was evaluated by assaying the loss of fluorescence intensity as a measure of denaturation. GFP, extracted from Escherichia coli cells
Quan-Ping Su et al.
Vaccine, 25(6), 970-975 (2006-10-24)
We have demonstrated that phage display Candida albicans (C. albicans) LKVIRK epitope was protective in systemically infected C57BL/6J mice. The different development from precursor Ths, Th1 or Th2, will result in a protective or nonprotective immune response. To compare the
A A Khan et al.
Journal of industrial microbiology & biotechnology, 20(2), 90-94 (1998-06-27)
A rapid and sensitive method for the detection of genetically engineered microorganisms in soil and sediments has been devised by in vitro amplification of the target DNAs by a polymerase chain reaction. A cloned catechol 2,3-dioxygenase gene located on the
Haojia Wu et al.
Cell stem cell, 23(6), 869-881 (2018-11-20)
Kidney organoids derived from human pluripotent stem cells have great utility for investigating organogenesis and disease mechanisms and, potentially, as a replacement tissue source, but how closely organoids derived from current protocols replicate adult human kidney is undefined. We compared two
Katie L Hill et al.
MethodsX, 4, 404-412 (2017-11-11)
Thyroid hormones (THs) are involved in the regulation of many physiological processes in vertebrates. Competition for TH binding sites on serum transport proteins can interfere with delivery of THs to target tissues, and this is a potential mechanism of action