1.00635
Salicylic acid
fine powder EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Salicylic acid, 2-Hydroxybenzoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
BP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<1 hPa ( 100 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Saggio
98.0-102.0% dry basis (HPLC)
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
500 °C
Potenza
1250-1580 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
tecniche
tissue culture: suitable
pH
2.4 ( in H2O, saturated solution)
P. eboll.
211 °C/1013 hPa
Punto di fusione
157-159 °C
Temp. transizione
flash point 157 °C
Solubilità
water: 2 g/L at 20 °C
Densità
1.443 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
400‑500 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.0100%
sulfate (SO42-): ≤0.0200%
applicazioni
liquid formulation
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
314.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
157 °C - closed cup
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Summary application report for analysis of moisture in Amino acids
Summary application report for analysis of moisture in Triethylamine
Summary application report for analysis of moisture in 2-Aminoethanol, Ethanolamin