84210
Salicylic acid
puriss. p.a., ≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
2-Hydroxybenzoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.8 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 114 °C)
Grado
puriss. p.a.
Saggio
≥99.0% (T)
Stato
powder
Residuo alla calcinazione
≤0.05% (as SO4)
Perdita
≤0.5% loss on drying
P. ebollizione
211 °C (lit.)
Punto di fusione
158-161 °C (lit.)
158-161 °C
Solubilità
96% ethanol: 0.1 g/mL, clear
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Stringa SMILE
OCc1ccccc1
OC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ALB(213) , PTPN1(5770)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
314.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
157 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?