Documenti fondamentali
PHL80529
Salicylic acid
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
2-Hydroxybenzoic acid
About This Item
Formula condensata:
2-(HO)C6H4CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.12
Beilstein:
774890
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Densità del vapore
4.8 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 114 °C)
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
P. ebollizione
211 °C (lit.)
Punto di fusione
158-161 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: aloe carum cinnamomum melissa thymus
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
314.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
157 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Salicylic acid BioXtra, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
S5922
Salicylic acid
Salicylic acid fine powder EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP
SAFC
1.00635
Salicylic acid
(±)-Jasmonic acid analytical standard
Supelco
14631
(±)-Jasmonic acid