07-363
Anti-AMPK α2 Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
AMP-Activated Protein Kinase, AMPK
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, rat
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PRKAA2(5563)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Insulin/Energy Signaling
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Rat liver preparation
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Articoli
Autophagy is a highly regulated process that is involved in cell growth, development, and death. In autophagy cells destroy their own cytoplasmic components in a very systematic manner and recycle them.