07-626
Anti-phospho-AMPKα (Thr172) Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
5′-AMP-activated protein kinase, catalytic alpha-1 chain, AMP -activate kinase alpha 1 subunit, AMP-activated protein kinase, catalytic, alpha-1, AMPK alpha 1, AMPK alpha-1 chain, protein kinase, AMP-activated, alpha 1 catalytic subunit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
bovine, rat, chicken, mouse, horse
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr172)
Informazioni sul gene
human ... PRKAA1(5562)
mouse ... Prkaa1(105787)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Metabolism
Insulin/Energy Signaling
Qualità
Western Blot Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected AMPKα in serum starved and serum starved, Lambda dephosphorylated HEK293 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HEK293 cell lysate
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1