Documenti fondamentali
12-370
Sigma-Aldrich
IgG di coniglio normale
Normal Rabbit IgG Polyclonal Antibody control validated for use in Immunoprecipitation & Western Blotting.
Sinonimo/i:
Immunoglobulina di coniglio
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Clone
polyclonal
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Le immunoglobuline G (IgG) sono tra le proteine​più abbondanti presenti nel siero umano, i cui normali livelli nel sangue di individui adulti sono compresi tra 8 e 17 mg/mL. Le IgG sono importanti per la difesa contro i microrganismi e vengono prodotte dai linfociti B come parte della risposta immunitaria adattativa. La molecola delle IgG ha due distinte funzioni: legarsi all′agente patogeno che ha suscitato la risposta immunitaria e reclutare cellule e molecole in grado di eliminare l'antigene. La variabilità del pool di IgG è generata mediante un meccanismo di ricombinazione somatica e si stima che il numero di anticorpi con specificità differente in un individuo in un dato momento sia pari a 1011.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Anticorpi secondari & di controllo
Sottocategoria di ricerca
Anticorpi secondari contro immunoglobuline intere
Qualità
Testato di routine in IP/WB per l′uso come IgG non specifiche di controllo.
Immunoprecipitazione/Western Blotting:
2 µg di questo lotto sono stati usati come IgG non specifiche di controllo in un test di immunoprecipitazione/Western blotting.
Stato fisico
IgG policlonali di coniglio purificate in tampone contenente 0,1 M di tris-glicina, pH 7,4, 0,15 M di NaCl con lo 0,05% di azoturo di sodio, con aggiunta di glicerolo al 30%. Conservare a –20°C.
Purificate
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a -20°C .
Per massimizzare la quantità di prodotto recuperato centrifugare la vial originale dopo lo scongelamento e prima di togliere il tappo. Raccomandazioni per la manipolazione: Una volta ricevuto il prodotto, prima di rimuovere il tappo, centrifugare la vial e mescolare delicatamente la soluzione. Suddividere in aliquote in provette per microcentrifuga e conservare a -20°C. evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto. N.B: a causa una certa variabilità, la temperatura del congelatore può scendere al di sotto dei -20°C e causare il congelamento delle soluzioni contenenti glicerolo.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Extending the dynamic range of label-free mass spectrometric quantification of affinity purifications.
Bildl, W; Haupt, A; Muller, CS; Biniossek, ML; Thumfart, JO; Huber, B; Fakler, B; Schulte, U
Molecular and Cellular Proteomics null
Regulation of the PMP22 gene through an intronic enhancer.
Jones, EA; Lopez-Anido, C; Srinivasan, R; Krueger, C; Chang, LW; Nagarajan, R; Svaren, J
The Journal of Neuroscience null
Kinetics of facultative heterochromatin and polycomb group protein association with the herpes simplex viral genome during establishment of latent infection.
Cliffe, AR; Coen, DM; Knipe, DM
mBio null
Genome-wide profiling of DNA-binding proteins using barcode-based multiplex Solexa sequencing.
Sunil Kumar Raghav,Bart Deplancke
Methods in Molecular Biology null
Transcription-dependent silencing of inducible convergent transgenes in transgenic mice.
Calero-Nieto, FJ; Bert, AG; Cockerill, PN
Epigenetics & Chromatin null