Key Documents
1.07006
Millipore
Oxford Listeria Selective Supplement
selective for Listeria spp., pkg of 10 vials, for use with GranuCult® Oxford Agar (Base)
Sinonimo/i:
Listeria Selective Supplement
About This Item
Codice UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.74
Forma fisica
solid
Livello qualitativo
Composizione
Acriflavin, 2.5 mg per vial
Cefotetan, 1 mg per vial
Colistin sulfate, 10 mg per vial
Cycloheximide, 200 mg per vial
Fosfomycin, 5 mg per vial
Confezionamento
pkg of 10 vials
tecniche
microbiological culture: suitable
applicazioni
food and beverages
microbiology
Compatibilità
for use with GranuCult® Oxford Agar (Base)
selective for Listeria spp.
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Oxford Listeria Selective Supplement is a mixture of four antibiotics and a dye in lyophilized form. It inhibits the growth of accompanying bacteria in the selective cultivation of Listeria monocytogenes.
Applicazioni
Oxford Listeria Selective Supplement is an additive for the preparation of Oxford Listeria Selective Agar.
Compatibilità
For use with GranuCult® Oxford Agar (Base) (1.07004)
Linkage
Replaces: 1.07006.0017
Risultati analitici
Supplement tested in Oxford Listeria selective agar (base) art. no. 1.07004.
Recovery on test medium
- Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020):
≥ 70 %
- Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021): ≥ 70 %
- Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109): ≥ 70 %
- Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017): ≥ 70 %
- Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009): ≤ 0.01 %
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013): ≤ 0.01 %
Black zone
- Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020):
+
- Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021): +
- Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109): +
- Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017): +
Growth
- Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034):
inhibited
- Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054): inhibited
Incubation: 48 hrs.; 35 °C; aerobic.
Reference: Tryptic soy agar.
Note legali
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Articoli
Detection of Listeria monocytogenes in food and environmental samples according to ISO 11290-1, FDA-BAM and USDA-FSIS
Protocolli
In recent years it has been recognized that Listeria is an important public health problem. The disease affects primarily people of advanced age, pregnant women, newborns, and adults with weakened immune systems.