1.00093
FRASER Listeria Selective Supplement
for Listeria spp., pkg of 10 vials, for the preparation of Half FRASER (Demi FRASER) Broth (Base) or FRASER Broth (Base)
Sinonimo/i:
Listeria Selective Supplement
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
ISO 11290
ISO
Livello qualitativo
Descrizione
Stato
lyophilized powder
Composizione
Acriflavine, 6.25 mg per vial
Nalidixic acid, 5 mg per vial
Confezionamento
pkg of 10 vials
tecniche
microbiological culture: suitable
pH
8.1-8.6 (20 °C in H2O, Aqueous solution)
applicazioni
food and beverages
microbiology
pathogen testing
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Listeria spp.
Descrizione generale
Applicazioni
Linkage
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Articoli
Detection of Listeria monocytogenes in food and environmental samples according to ISO 11290-1, FDA-BAM and USDA-FSIS
Protocolli
In recent years it has been recognized that Listeria is an important public health problem. The disease affects primarily people of advanced age, pregnant women, newborns, and adults with weakened immune systems.