Documenti fondamentali
07-1375
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-fosfo-recettore per gli androgeni (Ser81)
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
Anti-AIS, Anti-AR8, Anti-DHTR, Anti-HUMARA, Anti-HYSP1, Anti-KD, Anti-NR3C4, Anti-SBMA, Anti-SMAX1, Anti-TFM
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
dog (expected based only 1 amino acid difference), horse (expected based only 1 amino acid difference), primate (expected based only 1 amino acid difference), bovine (expected based only 1 amino acid difference)
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer81)
Informazioni sul gene
bovine ... Ar(280675)
dog ... Ar(403588)
human ... AR(367)
Descrizione generale
Il recettore degli androgeni X-linked noto anche come recettore del diidrotestosterone o NR3C4 (nuclear receptor subfamily 3, group C, member 4) è un membro della famiglia NR3 cioè dei fattori di trascrizione dipendenti dal ligando di tipo 3 caratterizzati da un dominio di legame per il ligando al C-terminale, un dominio centrale in grado di legare il DNA e un dominio N-terminale che regola l′attivazione della trascrizione. I recettori degli androgeni vengono attivati dagli ormoni steroidei come il testosterone e il diidrotestosterone. Una volta attivati, i recettori degli androgeni traslocano dal citoplasma al nucleo dove formano omodimeri che si legano al DNA. Il recettore degli androgeni si associa ad una serie di proteine adaptor-like e forma un complesso in grado di indurre o reprimere la trascrizione a seconda che le proteine associate siano dei co-attivatori o dei co-repressori. Tali proteine possono influenzare la trascrizione modificando la cromatina; più precisamente i co-attivatori possono indurre l′acetilazione degli istoni e l′attivazione trascrizionale mentre i co-repressori sono coinvolti nella deacetilazione degli istoni e nella repressione trascrizionale. Il recettore degli androgeni è importante nella determinazione del sesso e delle caratteristiche maschili. Alterazioni nei recettori degli androgeni possono avere un ruolo nella sindrome di Reifenstein, nella malattia di Kennedy e nel cancro alla prostata.
Specificità
Rileva il recettore degli androgeni (AR) solo se fosforilato al residuo Ser81
Immunogeno
Peptide sintetico coniugato con KLH corrispondente ad una sequenza di amminoacidi che include ed è in prossimità del residuo Ser81 del recettore degli androgeni umano.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Signaling
Epigenetica & Funzione nucleare
L'anticorpo anti-phospho-Androgen Receptor (Ser81) è un anticorpo contro la forma fosforilata a livello della serina 81 del recettore degli androgeni, da utilizzare in applicazioni di WB.
Sottocategoria di ricerca
Fattori di trascrizione
Qualità
Testato di routine mediante Western blotting su lisati di cellule LNCap trattate con R1881 (metiltrienolone)
Descrizione del bersaglio
110 kDa
Stato fisico
Anticorpo policlonale di coniglio purificato in tampone contenente tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con lo 0,05% di azoturo di sodio.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2- 8 °C dalla data di ricevimento.
Raccomandazioni per la manipolazione: una volta ricevuto il prodotto, prima di rimuovere il tappo, centrifugare il flaconcino e mescolare delicatamente la soluzione. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Risultati analitici
Controllo
Lisati di cellule LNCap trattate con R1881 (metiltrienolone)
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Nooshin Mirkheshti et al.
Oncotarget, 7(38), 62240-62254 (2016-08-25)
Androgen receptor (AR) and PI3K/AKT/mTORC1 are major survival signals that drive prostate cancer to a lethal disease. Reciprocal activation of these oncogenic pathways from negative cross talks contributes to low/limited success of pathway-selective inhibitors in curbing prostate cancer progression. We
J M Willder et al.
British journal of cancer, 108(1), 139-148 (2013-01-17)
Prostate cancer cell growth is dependent upon androgen receptor (AR) activation, which is regulated by specific kinases. The aim of the current study is to establish if AR phosphorylation by Cdk1 or ERK1/2 is of prognostic significance. Scansite 2.0 was
Shidong Lv et al.
The Journal of clinical investigation, 131(4) (2020-12-18)
Nuclear localization of the androgen receptor (AR) is necessary for its activation as a transcription factor. Defining the mechanisms regulating AR nuclear localization in androgen-sensitive cells and how these mechanisms are dysregulated in castration-resistant prostate cancer (CRPC) cells is fundamentally
Dagmara McGuinness et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1443, 105-117 (2016-06-02)
The detection of phosphorylation status of proteins has become a critical component of the analysis of activity, localization, and turnover studies of most proteins, particularly for those involved in signaling. The androgen receptor is no exception to this rule with
André Richters et al.
Cell chemical biology, 28(2), 134-147 (2020-10-22)
Castration-resistant prostate cancers (CRPCs) lose sensitivity to androgen-deprivation therapies but frequently remain dependent on oncogenic transcription driven by the androgen receptor (AR) and its splice variants. To discover modulators of AR-variant activity, we used a lysate-based small-molecule microarray assay and