H-101
trans-3′-Hydroxycotinine solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
(Snap-N-Spike®)
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CN1[C@H](C2=CN=CC=C2)C[C@@H](O)C1=O
InChI
1S/C10H12N2O2/c1-12-8(5-9(13)10(12)14)7-3-2-4-11-6-7/h2-4,6,8-9,13H,5H2,1H3/t8-,9+/m0/s1
XOKCJXZZNAUIQN-DTWKUNHWSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
H-101-1ML | 4061833662236 |
HS14522 | 4061835296620 |
BR474300-4EA | 4061831866162 |
SU860134 | |
DWK209167-72EA | |
DWK208927-72EA | |
DWK209047-72EA | |
DWK209127-72EA |