A-150
Aprobarbital solution
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1 mg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C1C(C(C)C)(CC=C)C(NC(N1)=O)=O
InChI
1S/C10H14N2O3/c1-4-5-10(6(2)3)7(13)11-9(15)12-8(10)14/h4,6H,1,5H2,2-3H3,(H2,11,12,13,14,15)
UORJNBVJVRLXMQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Protocolli
HPLC Analysis of Barbiturates in Serum on Discovery® C18 after SPE using Discovery® DSC-18Lt
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
E-041-10X1.2ML | 4061833592533 |
50384-1L-F | 4061832422824 |
1010611000 | 4022536015156 |
1010612000 | 4022536015163 |
BMSDP01503-1EA | 4065268535974 |
BMSDP01508-1EA | 4065268535998 |
1.01061.1000 | |
GE28-4064-16 | 4061826755686 |
SPKBTP150PKG001 | |
50384-250ML-F | 4061832422831 |
1.01061.2000 | |
BMSDP01502-1EA | 4065268535967 |
BMSDP01506-1EA | 4065268535981 |
07-210 | 4053252738777 |
EF5014-500MG | |
EF5014-150MG | 4054839418983 |
EF5014-50MG | 4054839418969 |
GE28-4064-11 | 4061826755631 |
SPKBTP150ELC001 | |
49379-U | 4061834410621 |
49380-U | 4061834410638 |
SPKBTP150FRM001 | |
48121 | 4061838245465 |
49377-U | 4061832407081 |
49378-U | 4061832407098 |