BP734
Acido trans-4-(amminometil)cicloesanocarbossilico
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
AMCA, AMCHA, Acido tranexamico, HAKU, TAMCHA
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
tranexamic acid
Forma fisica
crystalline
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
mixture
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC[C@H]1CC[C@@H](CC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h6-7H,1-5,9H2,(H,10,11)/t6-,7-
GYDJEQRTZSCIOI-LJGSYFOKSA-N
Informazioni sul gene
human ... PLG(5340)
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)