283746
4-(Aminomethyl)benzoic acid
97%, for peptide synthesis
Sinonimo/i:
PAMBA
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
4-(Aminomethyl)benzoic acid, 97%
Saggio
97%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
≥300 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
NCc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,5,9H2,(H,10,11)
QCTBMLYLENLHLA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Cobalt carboxy phosphonates.
- Apoptozole (Az), which has cellular potency to promote membrane trafficking of mutant cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) chloride channel activity.
- Cyclopeptide composed of L-glutamic acid and 3-aminobenzoic acid that can be used as receptors for a variety of cations and anions.
- A bioactive peptide which has potent GPR54 (a G protein-coupled receptor) agonistic activity.
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?