Key Documents
04060
Sigma-Aldrich
4-(Boc-aminomethyl)benzoic acid
≥98.0% (T)
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CO2CNHCH2C6H4CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.28
Beilstein:
2854286
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (T)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Colore
white to almost white
Punto di fusione
164-168 °C
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)NCc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H17NO4/c1-13(2,3)18-12(17)14-8-9-4-6-10(7-5-9)11(15)16/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)
LNKHBRDWRIIROP-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)