Y0002155
Tranexamic acid impurity B
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
cis-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid, cis-Tranexamic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Famiglia di API
tranexamic acid
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[N+H3]CC1CCC(CC1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C8H15NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h6-7H,1-5,9H2,(H,10,11)
GYDJEQRTZSCIOI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)