P-008
Phenobarbital solution
1 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinonimo/i:
5-Ethyl-5-phenylbarbituric acid solution
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
Concentrazione
1 mg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
CCC1(C(=O)NC(=O)NC1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2O3/c1-2-12(8-6-4-3-5-7-8)9(15)13-11(17)14-10(12)16/h3-7H,2H2,1H3,(H2,13,14,15,16,17)
DDBREPKUVSBGFI-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Protocolli
HPLC Analysis of Barbiturates in Serum on Discovery® C18 after SPE using Discovery® DSC-18Lt
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
YY3000394 | |
P-008-1ML | 4061834249184 |