Documenti fondamentali
900113P
Avanti
PGE1-d9
powder
Sinonimo/i:
Prostaglandin E1-d9
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H25D9O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
363.54
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.12
Saggio
99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
package of 1 × 100 μg
package of 1 × 500 μg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@@H]1CC([C@H](CCCCCCC(O)=O)[C@H]1/C=C/[C@@H](O)CC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
GMVPRGQOIOIIMI-XRKMKCTBSA-N
Descrizione generale
Prostaglandin E1-d9 (PGE1-d9) is a deuterated derivative of PGE1.
Azioni biochim/fisiol
Prostaglandin E1 (PGE1) possesses vasodilator activities.
Confezionamento
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (900113-50UG)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (900113-100UG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)