Documenti fondamentali
860733P
Avanti
3-keto sphinganine (d18:0, HCl salt)
>99% (TLC), Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
2S-amino-1-hydroxy-3-octadecanone, hydrochloride salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H38ClNO2
Peso molecolare:
335.95
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
package of 1 × 5 mg ((860733P-5MG))
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCC([C@]([NH3+])([H])CO)=O.[Cl-]
InChI
FVUPVZMHCVAKHG-LMOVPXPDSA-N
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860733P-5MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
860733P-5MG4065267774343