Documenti fondamentali
878101P
Avanti
C17 Lyso PAF
Avanti Research - A Croda Brand 878101P, powder
Sinonimo/i:
1-O-heptadecyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H54NO6P
Numero CAS:
Peso molecolare:
495.67
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (878101P-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 878101P
Tipo di lipide
bioactive lipids
phosphoglycerides
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C25H54NO6P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-30-23-25(27)24-32-33(28,29)31-22-20-26(2,3)4/h25,27H,5-24H2,1-4H3/t25-/m1/s1
Descrizione generale
C17 Lyso PAF, also known as 1-O-heptadecyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, is a precursor and metabolite of 1-O-heptadecyl-2-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholine (C17:0 PAF). Lyso-platelet activating factor (PAF) is synthesized from PAF acetylhydrolases by the degradation of PAF. It is also synthesized from 1-O-alkyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (1-alkyl-phosphatidylcholine; PC) by the enzyme phospholipase A2 via the remodeling pathway.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (878101P-10mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Hideo Shindou et al.
The Journal of biological chemistry, 282(9), 6532-6539 (2006-12-22)
Platelet-activating factor (PAF) is a potent proinflammatory lipid mediator eliciting a variety of cellular functions. Lipid mediators, including PAF are produced from membrane phospholipids by enzymatic cascades. Although a G protein-coupled PAF receptor and degradation enzymes have been cloned and