878120P
Avanti
C18 Lyso PAF
Avanti Research™ - A Croda Brand 878120P, powder
Sinonimo/i:
1-O-octadecyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (878120P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 878120P
Tipo di lipide
bioactive lipids
phosphoglycerides
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H56NO6P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-31-24-26(28)25-33-34(29,30)32-23-21-27(2,3)4/h26,28H,5-25H2,1-4H3/t26-/m1/s1
XKBJVQHMEXMFDZ-AREMUKBSSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)