Documenti fondamentali
878126P
Avanti
C18:1 Lyso PAF
Avanti Research - A Croda Brand 878126P, powder
Sinonimo/i:
1-O-(9Z)octadecenyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H54NO6P
Numero CAS:
Peso molecolare:
507.68
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (878126P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 878126P
Tipo di lipide
bioactive lipids
phosphoglycerides
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C26H54NO6P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-31-24-26(28)25-33-34(29,30)32-23-21-27(2,3)4/h12-13,26,28H,5-11,14-25H2,1-4H3/b13-12-/t26-/m1/s1
XWYSLMAMRKYUFH-HTOVTZSWSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
C18:1 Lyso PAF, also known as 1-O-(9Z)octadecenyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine is suitable for evaluating substrate specificity of P.putida KT2440 lyPlsase.
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (878126P-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)