860658P
Avanti
sphinganine-d7
Avanti Research™ - A Croda Brand 860658P, powder
Sinonimo/i:
D-erythro-sphinganine-d7
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860658P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860658P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@@](N)([H])[C@@](O)([H])CCCCCCCCCCCCC(C(C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C18H39NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h17-18,20-21H,2-16,19H2,1H3/t17-,18+/m0/s1/i1D3,2D2,3D2
OTKJDMGTUTTYMP-GEZFCKIXSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)