860626P
Avanti
C8 Dihydroceramide (d18:0/8:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860626P, powder
Sinonimo/i:
N-octanoyl-D-erythro-sphinganine
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (860626P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860626P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H53NO3/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-21-25(29)24(23-28)27-26(30)22-20-17-8-6-4-2/h24-25,28-29H,3-23H2,1-2H3,(H,27,30)/t24-,25+/m0/s1
LGOFBZUQIUVJFS-LOSJGSFVSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3