860649P
Avanti
C24 Ceramide (d17:1/24:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860649P, powder
Sinonimo/i:
N-lignoceroyl-D-erythro-sphingosine (C17 base)
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (860649P-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860649P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCC
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3