860586P
Avanti
18:0 SM (d18:1/18:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860586P, powder
Sinonimo/i:
N-stearoyl-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (860586P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (860586P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860586P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C41H83N2O6P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-41(45)42-39(38-49-50(46,47)48-37-36-43(3,4)5)40(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h32,34,39-40,44H,6-31,33,35-38H2,1-5H3,(H-,42,45,46,47)/b34-32+/t39-,40+/m0/s1
LKQLRGMMMAHREN-YJFXYUILSA-N
Applicazioni
- in liposomes to measure ostreolysin A (OlyA) binding in order to interpret the effects of phosphatidylcholines (PCs) on sphingomyelin (SM)/cholesterol interactions
- as a standard for the quantitation of sphingolipid metabolites
- as a standard for the absolute quantification of epidermal lipids using liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC/MS/MS)
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto