860592P
Avanti
24:0 SM
Avanti Research™ - A Croda Brand 860592P, powder
Sinonimo/i:
N-lignoceroyl-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (860592P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (860592P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860592P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C47H95N2O6P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-22-23-24-25-26-27-29-31-33-35-37-39-41-47(51)48-45(44-55-56(52,53)54-43-42-49(3,4)5)46(50)40-38-36-34-32-30-28-19-17-15-13-11-9-7-2/h38,40,45-46,50H,6-37,39,41-44H2,1-5H3,(H-,48,51,52,53)/b40-38+/t45-,46+/m0/s1
QEDPUVGSSDPBMD-XTAIVQBESA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)