852467C
Avanti
C18(Plasm)-18:1 PC
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1-(1-Enyl-stearoyl)-2-oleoyl-GPC, 1-O-1′-(Z)-octadecenyl-2--(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; GPCho(18:0p/18:1(9Z)); 110629
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mL (852467C-10mg)
pkg of 1 × 5 mL (852467C-25mg)
pkg of 1 × 5 mL (852467C-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Concentrazione
1 mg/mL (852467C-5mg)
2 mg/mL (852467C-10mg)
5 mg/mL (852467C-25mg)
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Liver,Kidney, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash