999983C
Avanti
16:0-18:1 Diether PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 999983C
Sinonimo/i:
1-O-hexadecanyl-2-O-(9Z-octadecenyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (999983C-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 999983C
Concentrazione
10 mg/mL (999983C-10mg)
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)COCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C42H86NO6P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-23-25-27-29-31-33-35-38-47-42(41-49-50(44,45)48-39-36-43(3,4)5)40-46-37-34-32-30-28-26-24-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h20,22,42H,6-19,21,23-41H2,1-5H3/b22-20-/t42-/m1/s1
UKMFPLRYBOOPKL-VHONOUADSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)