Documenti fondamentali
860410C
Avanti
5-PAHSA-d9
Avanti Research - A Croda Brand 860410C
Sinonimo/i:
5-[((13,13,14,14,15,15,16,16,16-d9)palmitoyl)hydroxy]-stearic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H57D9O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
547.94
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (860410C-1mg)
pkg of 1 × 1 mL (860410C-500ug)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 860410C
Concentrazione
0.5 mg/mL (860410C-500ug)
1 mg/mL (860410C-1mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCC(OC(CCCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)CCCC(O)=O
InChI
1S/C34H66O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-18-20-22-24-26-31-34(37)38-32(29-27-30-33(35)36)28-25-23-21-19-17-14-12-10-8-6-4-2/h32H,3-31H2,1-2H3,(H,35,36)/i1D3,3D2,5D2,7D2
QBGKCWKQYJQHJX-NPNXCVMYSA-N
Descrizione generale
5-PAHSA-d9 or 5-[((13,13,14,14,15,15,16,16,16-d9)palmitoyl)hydroxy]-stearic acid is a deuterated palmitoyl hydroxy-stearic acid wherein the nine protons of palmitoyl are replaced by deuterium. Palmitic acid-5-hydroxy-stearic acid (5-PAHSA) is the most downregulated fatty acid ester of hydroxy fatty acids (FAHFA) found in adipose tissues and in the serum of insulin-resistant mice.
PAHSA levels correlate highly with insulin sensitivity and are reduced in adipose tissue and serum of insulin-resistant humans. In adipocytes, PAHSAs signal through GPR120 to enhance insulin-stimulated glucose uptake. Thus, FAHFAs are endogenous lipids with the potential to treat type 2 diabetes. Avanti has obtained a license from the patent holder to manufacture these products for research use.
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (860410C-1mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (860410C-500ug)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Liver,Kidney, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Matthew J Kolar et al.
Biochemistry, 55(33), 4636-4641 (2016-08-11)
A recently discovered class of endogenous mammalian lipids, branched fatty acid esters of hydroxy fatty acids (FAHFAs), possesses anti-diabetic and anti-inflammatory activities. Here, we identified and validated carboxyl ester lipase (CEL), a pancreatic enzyme hydrolyzing cholesteryl esters and other dietary
Mark M Yore et al.
Cell, 159(2), 318-332 (2014-10-11)
Increased adipose tissue lipogenesis is associated with enhanced insulin sensitivity. Mice overexpressing the Glut4 glucose transporter in adipocytes have elevated lipogenesis and increased glucose tolerance despite being obese with elevated circulating fatty acids. Lipidomic analysis of adipose tissue revealed the