Documenti fondamentali
900409C
Avanti
9-PAHSA
Avanti Research - A Croda Brand 900409C
Sinonimo/i:
9-(palmitoyloxy)octadecanoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H66O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
538.89
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (900409C-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 900409C
Concentrazione
1 mg/mL (900409C-1mg)
Tipo di lipide
neutral glycerides
neutral lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCC(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C34H66O4/c1-3-5-7-9-11-12-13-14-15-16-18-23-27-31-34(37)38-32(28-24-20-17-10-8-6-4-2)29-25-21-19-22-26-30-33(35)36/h32H,3-31H2,1-2H3,(H,35,36)
MHQWHZLXDBVXML-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
9-(Palmitoyloxy)octadecanoic acid (9-PAHSA) is a palmitic acid ester of 9-hydroxystearic acid.
Applicazioni
9-(Palmitoyloxy)octadecanoic acid or 9-PAHSA might be used as a standard to confirm the quantification of fatty acid esters of hydroxy fatty acids (FAHFAs) by liquid chromatography–mass spectrometry (LC-MS). It has also been used to study its effect on apoptosis.
Azioni biochim/fisiol
Palmitic acid and hydroxystearic acid (PAHSA) levels correlate highly with insulin sensitivity and are reduced in adipose tissue and serum of insulin-resistant humans. In adipocytes, PAHSAs signal through G-protein-coupled receptor 120 (GPR120) to enhance insulin-stimulated glucose uptake. PAHSAs are fatty acid esters of hydroxy fatty acids (FAHFAs), which are endogenous lipids with the potential to treat diabetes and inflammation.
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (900409C-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Thu Huong Pham et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(2) (2019-01-13)
Fatty acid esters of hydroxy fatty acids (FAHFA), diglycerides (DG) and monoacetyldiglycerides (MAcDG) are gaining interest as functional lipids in pharmaceuticals and functional food formulations for managing and treating metabolic or inflammatory diseases. Herein, we investigated whether the antler and/or
Yan-Mei Wang et al.
Biochemical and biophysical research communications, 506(1), 153-160 (2018-10-21)
Browning of white adipose tissue is a novel mechanism to counteract obesity in view of its thermogenic activity. Activation of G-protein-coupled receptor 120 (GPR120) can promote the browning of white fat. 9-PAHSA, an endogenous mammalian lipid, which is acting as
Matthew J Kolar et al.
Biochemistry, 55(33), 4636-4641 (2016-08-11)
A recently discovered class of endogenous mammalian lipids, branched fatty acid esters of hydroxy fatty acids (FAHFAs), possesses anti-diabetic and anti-inflammatory activities. Here, we identified and validated carboxyl ester lipase (CEL), a pancreatic enzyme hydrolyzing cholesteryl esters and other dietary
Mark M Yore et al.
Cell, 159(2), 318-332 (2014-10-11)
Increased adipose tissue lipogenesis is associated with enhanced insulin sensitivity. Mice overexpressing the Glut4 glucose transporter in adipocytes have elevated lipogenesis and increased glucose tolerance despite being obese with elevated circulating fatty acids. Lipidomic analysis of adipose tissue revealed the