Documenti fondamentali
857510O
Avanti
Anteiso 15:0 fatty acid
>99% (TLC)
Sinonimo/i:
Anteiso 15:0 Fatty Acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H30O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
oil
Confezionamento
package of 1 × 10 mg
package of 1 × 25 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
bioactive lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
-65 to -96°C
Stringa SMILE
CC[C@H](C)CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C15H30O2/c1-3-14(2)12-10-8-6-4-5-7-9-11-13-15(16)17/h14H,3-13H2,1-2H3,(H,16,17)/t14-/m0/s1
XKLJLHAPJBUBNL-AWEZNQCLSA-N
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (857510O-10MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (857510O-25MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)