616109
Palmitic acid-15,15,16,16,16-d5
98 atom % D, 99% (CP)
Sinonimo/i:
Hexadecanoic acid-15,15,16,16,16-d5
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
61-64 °C
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1D3,2D2
IPCSVZSSVZVIGE-ZBJDZAJPSA-N
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)