810122C
Avanti
14:0-06:0 NBD PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 810122C
Sinonimo/i:
1-myristoyl-2-{6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl}-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (810122C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810122C-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 810122C
Concentrazione
1 mg/mL (810122C-1mg)
1 mg/mL (810122C-5mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- as a supplement in ice-cold synthetic defined (SD) medium for yeast cultures for flow cytometry studies
- as a fluorescent marker in hyaluronan-phospholipid based medium (HA–phospholipid medium) for culturing cartilage cells and to visualize lipid vesicle formation
- in the preparation of small unilamellar vesicles (SUVs) and fluorescence-labeled supported lipid bilayer (SLB) for fluorescence recovery after photobleaching (FRAP) studies
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)