857323P
Avanti
16:0 Cyclic LPA
1-palmitoyl-sn-glycero-2,3-cyclic-phosphate (ammonium salt), powder
Sinonimo/i:
1-hexadecanoyl-sn-glycero-2,3-cyclic-phosphate (ammonium salt); cPA; cLPA
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (857323P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 857323P
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=P1([O-])O[C@H](COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO1.[NH4+]
InChI
NATIUIORRLVXDB-GMUIIQOCSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Interestingly, many of these cellular responses caused by cPA oppose those of LPA despite the activation of apparently overlapping receptor populations.
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)