857225P
Avanti
C16 Cyclic LPA
1-O-hexadecyl-sn-glycero-2,3-cyclic-phosphate (ammonium salt), powder
Sinonimo/i:
1-hexadecyl-sn-glycero-2,3-cyclic-phosphate (ammonium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (857225P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 857225P
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=P1([O-])O[C@H](COCCCCCCCCCCCCCCCC)CO1.[NH4+]
InChI
ACJRKXHGGHOLQE-FSRHSHDFSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)