810340P
Avanti
Click PI(4,5)P2-azido
Avanti Research™ - A Croda Brand 810340P, powder
Sinonimo/i:
1-oleoyl-2-(6-(6-azidohexanoyl)aminohexanoyl)-sn-glycero-3-phosphoinositol-4.5-bisphosphate (ammonium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (810340P-100ug))
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 810340P
Tipo di lipide
click reagents
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
WGK 3