Documenti fondamentali
810288P
Avanti
16:0 TopFluor cholesterol
Avanti Research - A Croda Brand 810288P, powder
Sinonimo/i:
23-(dipyrrometheneboron difluoride)-24-norcholesteryl palmitate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C52H81 BF2N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
815.02
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (810288P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 810288P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
16:0 TopFluor cholesterol carries saturated acyl chains. Approximately 30-40% of the mammalian plasma membrane consists of cholesterol. TopFluor has a moiety, called dipyrromethene boron difluoride. This fluorescent molecule is covalently attached to various lipid molecules.
Applicazioni
16:0 TopFluor cholesterol may be used to study its diffusion with phospholipid analogs in model membrane in order to understand cholesterol dynamics at the nanoscale in biomembranes.
Azioni biochim/fisiol
Cholesterol participates in various signaling processes. It also helps in shaping the structure of molecular membrane.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810288P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Nanoscale dynamics of cholesterol in the cell membrane
Pinkwart K, et al.
The Journal of biological chemistry, 294(34), 12599-12609 (2019)
Investigation of the biophysical properties of a fluorescently modified ceramide-1-phosphate
Shirey CM, et al.
Chemistry and Physics of Lipids, 200, 32-32 (2016)