810184P
Avanti
TopFluor™ PI(4,5)P2
Avanti Research™ - A Croda Brand 810184P, powder
Sinonimo/i:
1-oleoyl-2-{6-[4-(dipyrrometheneboron difluoride)butanoyl]amino}hexanoyl-sn-glycero-3-phosphoinositol-4,5-bisphosphate (ammonium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 50 μg (with stopper and crimp cap (810184P-50ug))
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 810184P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
810184P-100UG | 4065272068383 |
810184P-250UG | 4065272068390 |
810184P-50UG | 4061835190119 |