Documenti fondamentali
810384P
Avanti
TopFluor TMR PI(4,5)P2
Avanti Research - A Croda Brand 810384P, powder
Sinonimo/i:
1-oleoyl-2-(6-((4,4-difluoro-1,3-dimethyl-5-(4-methoxyphenyl)-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene-2-propionyl)amino)hexanoyl)-sn-glycero-3-phosphoinositol-4.5-bisphosphate (ammonium salt)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C54H92BF2N6O21P3
Numero CAS:
Peso molecolare:
1303.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 50 μg (with stopper and crimp cap (810384P-50ug))
pkg of 2 × 50 μg (with stopper and crimp cap (810384P-100ug))
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 810384P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate/(PI(4,5)P2 or PIP2) is one of the major constituent of the inner leaflet of the plasma membrane, especially in eukaryotic cells. It is an important phosphoinositide phosphate species in mammalian cells.
Azioni biochim/fisiol
Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate/(PI(4,5)P2 or PIP2) actively participates in numerous cellular signaling pathways. It acts as a precursor of phosphatidylinositol (3,4,5)-trisphosphate (PI(3,4,5)P3). It helps in the assembly of several viruses, like human immunodeficiency virus 1 (HIV1).
Confezionamento
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (810384P-100ug)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (810384P-50ug)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Multivalent cation-bridged PI (4, 5) P2 clusters form at very low concentrations
Wen Y, et al.
Biophysical Journal, 114(11), 2630-2639 (2018)