Documenti fondamentali
810259C
Avanti
TopFluor Oleic Acid
Avanti Research - A Croda Brand, chloroform solution
Sinonimo/i:
N-(4-TopFluor butanoyl)-aminooctadec-9-enoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C35H54BF2N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
613.63
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
99% (TLC)
Stato
chloroform solution
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (810259C-1MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Concentrazione
1 mg/mL in chloroform (810259C-1MG)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC1=CC(C)=[N+]2C1=C(CCCC(NCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC(O)=O)=O)C3=C(C)C=C(C)N3[B-]2(F)F
Categorie correlate
Descrizione generale
TopFluor is dipyrrometheneboron difluoride undecanoic acid. It is used for labeling lipids. Fluorescent lipids are widely used in live imaging in cell culture and animal models. TopFluor is a green variant of BODIPY (a fluorescent tag for lipids). TopFluor has two additional methyl groups compared to boron-dipyrromethene (BODIPY) and carbon 1 of its central ring is bonded to the lipid conjugate. It forms a T-shaped molecule in contrast to the linear molecule formed by BODIPY FL- fatty acids FAs).
Confezionamento
5mL Amber Glass Screw Cap Vial (810259C-1MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
An HPLC-CAD/fluorescence lipidomics platform using fluorescent fatty acids as metabolic tracers
Quinlivan VH, et al.
Journal of Lipid Research, 58(5), 1008-1020 (2017)