810257P
Avanti
C16/C11-TF/C12-DNP TG
Avanti Research™ - A Croda Brand 810257P, powder
Sinonimo/i:
1-O-hexadecyl-2-(dipyrrometheneboron difluoride)undecanoyl-3-(dinitrophenylamino)dodecanoyl-sn-glycerol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (810257P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 810257P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)