Documenti fondamentali
810299P
Avanti
25-(C4 TopFluor) 25-OH cholesterol
Avanti Research - A Croda Brand 810299P, powder
Sinonimo/i:
25-[4-(dipyrrometheneboron difluoride)butanoyl]-25-hydroxycholesterol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C44H65 BF2N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
718.81
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (810299P-1MG)
pkg of 1 × 100 μg (810299P-100ug)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 810299P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810299P-1MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810299P-100ug)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)